Stampa…
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 181 EUR
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061189
CAS Number: 195447-80-4