6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201063-100MG
PC201063-1G
PC201063-250MG
APOSPC201063-100MGEA
96
EUR
APOSPC201063-100MG
APOSPC201063-1G
APOSPC201063-250MG
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid
Formula:
C₆H₃ClFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16610397 CAS Number: 1211578-46-9 |