Stampa…
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920298-100G OR920298-25G OR920298-5G
APOSOR920298-100GEA 149 EUR
APOSOR920298-100G APOSOR920298-25G APOSOR920298-5G
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
3-(Diethylamino)-1-propanol
Formula: C₇H₁₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002947
CAS Number: 622-93-5