Stampa…
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: SMCC
BICL206-100MG BICL206-25MG
APOSBICL206-100MGEA 94.4 EUR
APOSBICL206-100MG APOSBICL206-25MG
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Primary amine and Sulphhydryl reactive, Enzyme antibody conjugation.
Formula: C₁₆H₁₈N₂O₆
Peso molecolare: 334.33 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00009634
CAS Number: 64987-85-5