Stampa…
Brefeldin A
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
BIB3042-10MG BIB3042-25MG BIB3042-50MG
APOSBIB3042-10MGEA 87.3 EUR
APOSBIB3042-10MG APOSBIB3042-25MG APOSBIB3042-50MG
Brefeldin A
Brefeldin A
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Formula: C₁₆H₂₄O₄
Peso molecolare: 280,4 g/mol
Punto di fusione: 200…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083258
CAS Number: 20350-15-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III