Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato
Fornitore: G Biosciences
786-050 RC-047
786-050EA 123 EUR
786-050 RC-047
EDTA sale bisodico diidrato
EDTA sale bisodico diidrato
EDTA disodium salt is a reversible metalloprotease inhibitor that is used for chelating metal ions.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM