Stampa…
Agar, in polvere, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
20768.235EA 67.2 EUR
20768.235 20768.292 20768.361
Agar, in polvere, TECHNICAL
Agar
Not suitable for microbiological purposes
Punto di fusione: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081288
CAS Number: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Identificazione Conforme