Agar
Fornitore: PanReac AppliChem
A0917.1000
A0917.5000
A0917.1000EA
210
EUR
A0917.1000
A0917.5000
Agar
Agar
Punto di fusione:
90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS Number: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |