Stampa…
Sistema di rilevamento del punto finale End-Zone™
Fornitore: LABCONCO
780901000 780902000
535-0392EA 1870 EUR
535-0392 LBCP780902000
Sistema di rilevamento del punto finale End-Zone™
Liofilizzatori
End-Zone™ offre un'alternativa all'ispezione visiva, per semplificare la determinazione del completamento della liofilizzazione.
  • Segnala quando il campione raggiunge il livello di umidità selezionato dall'utente
  • Funziona con FreeZone Lyo-Works™ OS
Il kit di base viene utilizzato per il rilevamento del punto finale in un matraccio per campione. Il kit aggiuntivo viene utilizzato per il rilevamento del punto finale in un massimo di cinque campioni.
End-Zone™ segnala quando i livelli di umidità del campione raggiungono il livello selezionato dall'More Product Information