Stampa…
Miscele di reazione qPCR FastMix®, PerfeCTa™
Fornitore: Quantabio
95076-012 95076-05K 95078-012 95078-05K 95077-012 95077-05K
733-1394EA 1250 EUR
733-1394 733-1395 733-1402 733-1403 733-1398 733-1399
Miscele di reazione qPCR FastMix®, PerfeCTa™
Reagenti per acidi nucleici Enzimi e kit qPCR/RT-qPCR
FastMixes include tamponi e stabilizzatori ottimizzati per la massima efficienza, riproducibilità e sensibilità della PCR con sonde TaqMan® e TaqMan® MGB. Una componente chiave delle miscele PerfeCTa® qPCR FastMixes è la Taq DNA polimerasi AccuFast™ che consente un'attivazione istantanea e una cinetica per una polimerizzazione rapida. Durante l'attivazione termica (20 secondi a 95°C), gli anticorpi denaturano irreversibilmente rilasciando la Taq DNA polimerasi completamente attiva e non modificata. Ciò promuove l'estensione specifica ed efficace del primer con la comodità di una fase di preparazione della reazione a temperatura ambiente. Le miscele FastMixes assicurano massima efficienza, sensibilità e specificità della PCR e un robusto segnale fluorescente con reazioni PCR standard o rapide.