Agar, in polvere NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms:
Agar Agar, Agar-agar
AG110-2.5KG
AG110-25KGBL
SPCMAG110-2.5KGEA
1170
EUR
SPCMAG110-2.5KG
SPCMAG110-25KGBL
Agar, in polvere NF
Agar
Form: Powder
Punto di fusione:
90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS Number: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |