Stampa…
Tricina sostanza tampone
Fornitore: G Biosciences
RC-104 RC-103
RC-104EA 713 EUR
RC-104 RC-103
Tricina sostanza tampone
Tricina
This tricine is a buffer component used for the separation of low molecular weight peptides.
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Punto di fusione: 187 °C
Densità: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004277
CAS Number: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724