Stampa…
Polietilenglicole 8.000
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: PEG 8.000
RC-078 RC-077
RC-078EA 231 EUR
RC-078 RC-077
Polietilenglicole 8.000
Polietilenglicole 8.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 8000 g/mol
Punto di ebollizione: 250
Densità: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779615
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729