Stampa…
L(+)-Lisina monocloridrato
Fornitore: G Biosciences
RC-066 RC-067
RC-066EA 78.7 EUR
RC-066 RC-067
L(+)-Lisina monocloridrato
L(+)-Lisina monocloridrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00064564
CAS Number: 657-27-2
EINECS: 213-091-9