Stampa…
D-(-)-Leucine
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucine
RC-065 RC-064
RC-065EA 267 EUR
RC-065 RC-064
D-(-)-Leucine
D-(-)-Leucine
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00063088
CAS Number: 328-38-1
EINECS: 206-327-7