Dietil pirocarbonato
Fornitore: G Biosciences
|
Attenzione
|
RC-042
RC-041
RC-042EA
300
EUR
RC-042
RC-041
Dietil pirocarbonato
Dietil pirocarbonato
Formula:
O(COOC₂H₅)₂ Punto di ebollizione: 93 °C (1013 hPa) Densità: 1,123 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 69 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009106 CAS Number: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Merck Index: 13,08088 |