Stampa…
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) ≥99.9% per elettroforesi
Fornitore: G Biosciences
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
RC-101 RC-102
RC-101EA 188 EUR
RC-101 RC-102
TEMED (N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina) ≥99.9% per elettroforesi
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiammina (TEMED)
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116,21 g/mol
Punto di fusione: –64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008335
CAS Number: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0320ab52c55c0a8f98cf324d8fbd54d6e93a74a0&vid=3bd937bb4b32baa2c35887ef04b14f9a10cc0dce&prid=web&clid=SAPDAM