Stampa…
Concentratori centrifughi, sistemi completi e confezioni di sistemi, CentriVap®
Fornitore: LABCONCO
7982011 7983014 7982035 7983035 7989601 7989635 7315032 7315030 7315033 7315031 7315062 7315060 7315061 7315063 7995811
531-0223EA 16730 EUR
531-0223 531-0224 LBCP7982035 LBCP7983035 535-0409 LBCP7989635 431-0235 431-0231 431-0237 431-0233 431-0236 431-0232 431-0234 431-0238 LBCP7995811
Concentratori centrifughi, sistemi completi e confezioni di sistemi, CentriVap®
Evaporatori Evaporatori centrifughi
I concentratori a vuoto CentriVap® sono disponibili singolarmente o in pacchetti. Il modello resistente agli acidi è quello raccomandato per i solventi corrosivi (TFA, acido acetico, ecc.). Altri modelli sono dotati di Heat Boost (incremento del calore), che circonda la parete della camera per accelerare ulteriormente l’evaporazione di solventi.
  • Camera in alluminio con rivestimento epossidico
  • Centrifugazione fino a 1725 min⁻¹ e riscaldamento fino a +100 °C con controllo a microprocessore
  • Pannello di controllo con pulsante di avvio/arresto, pulsante di preriscaldamento, pulsante Heat Boost opzionale, impostazione dei parametri, tre pulsanti Quick-Start™ e sistema Quick-Stop™
  • Valvola rompivuoto automatica
  • Ampi schermi LCD per la visualizzazione del numero di programma, della temperatura attuale e consigliata, del tempo di riscaldamento, del tempo ciclo e dell’attivazione Heat Boost opzionale
Informazioni per l'ordine: Il Sistema CentriVap® Complete™ è un’unità completa che comprende il concentratore, la trappola per freddo (−50 °C), la pompa per vuoto, il rotore e lo stroboscopio per visualizzare i campioni durante il processo.
Le confezioni sistema CentriVap® sono progettate per applicazioni specifiche e comprendono il concentratore, la trappola per freddo, la trappola prodotti con rispettiva cartuccia, il rotore, la tubazione e i raccordi, ma non include la pompa per vuoto necessaria.