PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix®
Fornitore: Quantabio
PerfeCTa® MultiPlex qPCR ToughMix® è un cocktail pronto all'uso, con concentrazione 5X, per PCR real-time (qPCR) che vince molti inibitori della PCR noti, spesso presenti nei campioni grezzi estratti dall'ambiente e da tessuti vegetali o animali. Contiene tutti i componenti, ad eccezione di primer, sonde e templato. Il ToughMix® cinque volte concentrato consente l'aggiunta di maggiori quantità di templato e il miglioramento della sensibilità su campioni a bassa concentrazione. PerfeCta® MultiPlex qPCR ToughMix® è stato ottimizzato per fornire la massima efficienza, sensibilità e specificità della PCR in volumi di reazione ridotti con protocolli PCR rapidi o convenzionali.
- La sua performance non è inficiata dai comuni inibitori, tra cui polisaccaridi, eme/emoglobina, acido umico, melanina
- Versatilità: uso di condizioni di ciclo qPCR standard o rapido
- Ampia gamma dinamica: dati anche da campioni preziosi sempre affidabili