Stampa…
Rosso fenolo 0,5% in soluzione acquosa
Fornitore: G Biosciences
786-562 786-563
786-562EA 50.7 EUR
786-562 786-563
Rosso fenolo 0,5% in soluzione acquosa
Rosso fenolo
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7