Stampa…
Brefeldin A ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
J62340.MB J62340.MF
J62340.MBEA 334 EUR
J62340.MB J62340.MF
Brefeldin A ≥99%
Brefeldin A
Formula: C₁₆H₂₄O₄
Peso molecolare: 280,4 g/mol
Punto di fusione: 201…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083258
CAS Number: 20350-15-6
Merck Index: 14,1369