Stampa…
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico)
Fornitore: G Biosciences
RC-073 RC-072
RC-073EA 369 EUR
RC-073 RC-072
MOPS (Acido γ-morfolino propanosolfonico)
Acido γ-morfolino propanosolfonico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Punto di fusione: > 250 °C
Flash Pt: 110 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006183
CAS Number: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288