Stampa…
HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]-etansolfonico)
Fornitore: G Biosciences
RC-061 RC-060
RC-061EA 330 EUR
RC-061 RC-060
HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazinil]-etansolfonico)
HEPES (Acido 2-[4-(2-idrossietil)-1-piperazina ]-etansolfonico)
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
Punto di fusione: 210…215 °C
Densità: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006158
CAS Number: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM