Stampa…
Sodio carbonato
Fornitore: G Biosciences
Attenzione
RC-126 RC-125
RC-126EA 231 EUR
RC-126 RC-125
Sodio carbonato
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 854 °C
Densità: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003494
CAS Number: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM