qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix®
Fornitore: Quantabio
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix® è una miscela pronta per l'uso e altamente sensibile per la PCR quantitativa con precedente reazione di trascrittasi inversa (RT-qPCR) di templati di RNA.
- Vince sui comuni inibitori, tra cui polisaccaridi, eme/emoglobina, acido umico, melanina
- Adatta per reazioni PCR standard o rapidi
- L'ampio range dinamico assicura dati affidabili anche da campion preziosi
- Multiplexing, per il rilevamento di un massimo di quattro bersagli
qScript™ XLT One-Step RT-qPCR ToughMix® è un reagente RT-qPCR versatile e robusto che offre la massima sensibilità ed efficienza della PCR con un'ampia gamma di sonde fluorescenti, comprese le sonde a idrolisi TaqMan®.