Stampa…
Ammonio solfato
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
RC-019 RC-018
RC-019EA 172 EUR
RC-019 RC-018
Ammonio solfato
Ammonio solfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Peso molecolare: 132.14 g/mol
Punto di fusione: 336…339 °C
Densità: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003391
CAS Number: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559