Stampa…

Cetil-trimetilammonio bromuro

Fornitore: G Biosciences
Pericolo

Synonyms: Trimetilcetilammonio bromuro

DG094
DG094EA 113 EUR
DG094
Cetil-trimetilammonio bromuro
Cetil-trimetilammonio bromuro
Formula: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Peso molecolare: 364.45 g/mol
Punto di fusione: 237…243 °C
Flash Pt: 244 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011772
CAS Number: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR