Stampa…
N-Octil β-D-glucopiranoside
Fornitore: G Biosciences
Attenzione
DG016
DG016EA 1250 EUR
DG016
N-Octil β-D-glucopiranoside
N-Octil β-D-glucopiranoside
Formula: C₁₄H₂₈O₆
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063288
CAS Number: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8