Stampa…
Magnesio solfato 1 mol/l aqueous solution
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
786-530
786-530EA 143 EUR
786-530
Magnesio solfato 1 mol/l aqueous solution
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Peso molecolare: 120.37 g/mol
Punto di fusione: 1127
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM