Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato 1 mol/l aqueous solution
Fornitore: G Biosciences
Synonyms: Potassio fosfato monobasico
786-488
786-488EA 149 EUR
786-488
Potassio diidrogeno fosfato 1 mol/l aqueous solution
Potassio diidrogeno fosfato
Formula: KH₂PO₄
Peso molecolare: 136.09 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 253
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Merck Index: 13,07744