Stampa…
Termociclatore qPCR, Q
Fornitore: Quantabio
95900-4C 95915-20
733-2630EA 17510 EUR
733-2630 733-2892
Termociclatore qPCR, Q
Termociclatori per PCR
Il termociclatore Q per qPCR utilizza una tecnologia d’induzione magnetica brevettata per riscaldare rapidamente i campioni, accoppiata ad un sistema di raffreddamento ad aria forzata per acquisire dati in soli 25 minuti. Il robusto sistema ottico permette l’acquisizione di tutti e quattro i canali disponibili in contemporanea e consente di eseguire i test multiplex più velocemente.
  • Acquisizione dati ultra-veloce - 35 cicli in 25 minuti (tempi ciclo ottenuti con master mix a ciclo rapido e Test su ampliconi corti con target su cDNA)
  • Prestazioni
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Pendenza -