Stampa…
Liofilizzatori FreeZone® Triad™
Fornitore: LABCONCO
7400060 794001030
LBCP7400060EA 26770 EUR
LBCP7400060 535-0412
Liofilizzatori FreeZone® Triad™
Liofilizzatori
Il FreeZone® Triad™ è un liofilizzatore da banco completo per 4 campioni sul lato sinistro e ripiano di essiccazione con vassoio per sistema di chiusura delle vials automatico. Sul ripiano di lavorazione possono essere posizionati fino a 441 flaconcini da 3 millilitri; sono presenti quattro valvole per campioni in matracci, flaconcini o ampolle. È possibile processare contemporaneamente i campioni per entrambi i tipi di liofilizzazione. La camera precongela i campioni per offrire un notevole risparmio di tempo e denaro, eliminando la necessità di utilizzare un congelatore separato e diMore Product Information