Stampa…
Sistema di evaporazione RapidVap® N₂
Fornitore: LABCONCO
7910001 7910011
531-0173EA 24670 EUR
531-0173 531-1077
Sistema di evaporazione RapidVap® N₂
Evaporatori Evaporatori centrifughi
Evaporatore automatico ed efficace utilizzabile con un'ampia gamma di prodotti chimici aggressivi. In sistemi RapidVap N₂, un flusso di azoto o gas secco viene indirizzato sulla superficie del campione. L'azoto riduce la pressione parziale direttamente sopra il liquido per velocizzare l'evaporazione e consentire la rimozione del solvente durante l'evaporazione. L'azoto può essere programmato per posizioni a 2, 4, 6 o 8 provette. L'agitazione e il calore a secco possono essere applicati per accelerare ulteriormente il processo.
  • Fast evaporation rates; water evaporates at a rate up