Calzature di sicurezza
Le calzature di sicurezza uvex con classe di protezione S1, S1 P, S2, S3 e S5 (EN ISO 20345) offrono una protezione perfetta per i settori industriali quali quello farmaceutico, alimentare e delle bevande, della produzione chimica, elettronica e aerospaziale. La nostra gamma "uvex" include anche calzature da lavoro (classe di protezione O1, EN ISO 20345) e calzature di sicurezza ortopediche su misura.
Calzature di sicurezza uvex 1 sport - rosa, blu o nero
Calzature di sicurezza stringate ESD. Leggere, flessibili e prive di metallo. In nero e due colori accattivanti.
Calzature di sicurezza
Calzature di sicurezza stringate ESD con tomaia in microvelluto high-tech resistente all'acqua e tecnologia Climazone.
Calzature di sicurezza in pelle uvex 2 VIBRAM
Robuste calzature di sicurezza stringate ESD con suola in gomma VIBRAM® antiscivolo e a doppia densità.
Calzature di sicurezza uvex 2 GTX
Stivale di sicurezza ESD impermeabile e altamente traspirante con suola VIBRAM® antiscivolo.
uvex 2 Xenova
Calzatura leggera universale con tomaia traspirante e soletta interna confortevole
Supporto uvex 1 x-tended
Calzatura di sicurezza ergonomica per uno straordinario comfort e la massima protezione dagli impatti
Video
Documentazione
Torsioni, cadute, scivolamenti
Cosa succede? Perché? E cosa si può fare per prevenirli?