Soluzioni igieniche e monouso sostenibili
Qui di seguito, abbiamo selezionato una gamma di prodotti di consumo per la pulizia, il controllo delle fuoriuscite e lo smaltimento dei rifiuti progettati pensando al futuro del pianeta. Che ti aiutino a usare meno, a riciclare di più o a creare meno rifiuti pericolosi, tutti possono avere un impatto positivo sull'ambiente di laboratorio o di produzione.
Igiene per le mani Gojo
Con obiettivi SMART e quattro principi fondamentali, GOJO si concentra sulla transizione al 100% PCR-PET, sul passaggio a formule biodegradabili e sulla promozione della sostenibilità e dell'uguaglianza.
Bidoni di riciclaggio Rubbermaid
Assicurati che tutti i rifiuti generici vadano nel bidone corretto per ottimizzare la quantità che ricicli.
Panni per la pulizia riciclati r-MicronQuick
Sono realizzati con una tecnologia di microfibre superiori riciclate fino al 70%. I panni riutilizzabili possono resistere fino a 400 cicli di lavaggio.
Panni di juta biodegradabili Chicopee
Passa a questa versione biodegradabile dei tuoi panni di juta preferiti. Realizzati con fibre naturali al 100%, questi panni sono compostabili e codificati per colore per una varietà di applicazioni di pulizia.
WypAll® REACH™ Kimberly-Clark
Riduci il consumo e lo spreco di carta, e allo stesso tempo aumenta l'igiene quando usi questi dispenser mobili di rotoli ad alimentazione centrale.
Diversey Sure®
Sure® è un'offerta completa di prodotti per la pulizia 100% biodegradabili* a base vegetale con ingredienti ecologici provenienti da fonti rinnovabili.
SpillFix Brady
Granuli anti fuoriuscite di cocco per l'assorbimento di idrocarburi, fluidi a base d'acqua e prodotti chimici più aggressivi. Realizzati con materiali riciclati al 100%.
Kit per fuoriuscite ecologici NewPig
Sacchetto riutilizzabile in corteccia di juta contenente assorbenti ecologici realizzati con un alto contenuto riciclato.
Econix Biobin®
Contenitori per rifiuti in cartone ripiegabili, omologati a norma UN, per rifiuti medicinali, infettivi, citotossici, anatomici, nocivi o di laboratorio.
Vasetti per lo smaltimento dei rifiuti
Se i rifiuti pericolosi di laboratorio devono finire in discarica, assicurati che siano il più compatti possibile. I vasetti di plastica si restringono intorno al contenuto quando vengono autoclavati.