Puntali per automazione per sistemi di dosaggio di liquidi
Con un'offerta di centinaia di puntali per automazione Thermo Scientific™, progettati per oltre 50 stazioni di lavoro e versioni di teste di pipettaggio, siamo certi che troverete i puntali adatti a incrementare efficienza, accuratezza e precisione dei processi.
I puntali vengono sottoposti a un rigoroso programma di controllo di qualità per garantire la massima uniformità delle operazioni, con una robustezza superiore del puntale e un basso coefficiente di variazione, compreso tra l'1 e il 3%. Grazie alle rigorose specifiche di produzione, i nostri puntali vantano una conformità alle tolleranze superiore del 400% rispetto ai puntali per pipette standard.
Puntali Thermo Scientific per automazione per piattaforme automatizzate di dosaggio di liquidi Beckman
- I puntali vengono testati sulle stazioni di lavoro previste dalla loro destinazione d'uso
- Disponibili in versione sterile, non sterile, sterile con filtro, a foro largo e a bassa ritenzione
- Puntale di lunghezza estesa compatibile con piastre DeepWell da 96 e 384 pozzetti
Puntali Thermo Scientific per automazione per piattaforme automatizzate di dosaggio di liquidi Tecan
- Versione conduttiva per prestazioni di pipettaggio superiori
- I puntali vengono testati sulle stazioni di lavoro previste dalla loro destinazione d'uso
- Puntali da 20 μl per una maggiore precisione nel pipettaggio di volumi ridotti grazie alla riduzione del volume morto
Puntali Thermo Scientific per automazione per piattaforme automatizzate di dosaggio di liquidi PerkinElmer/Packard Robotic
- Versione conduttiva per prestazioni di pipettaggio superiori
- Maggiore precisione nella dispensazione multipla dei saggi più impegnativi
- I puntali vengono testati sulle stazioni di lavoro previste dalla loro destinazione d'uso
Puntali Thermo Scientific per automazione per piattaforme automatizzate di dosaggio di liquidi Agilent
- Variazioni estremamente limitate
- Disponibili in versione non sterile, sterile o sterile con filtro
- Testati sulle stazioni di lavoro previste dalla destinazione d'uso dei puntali
Puntali Thermo Scientific per automazione per piattaforme automatizzate di dosaggio di liquidi Eppendorf
- Variazioni estremamente limitate
- Disponibili in versione non sterile, sterile o sterile con filtro
- Testati sulle stazioni di lavoro previste dalla destinazione d'uso dei puntali
Puntali Thermo Scientific per automazione per piattaforme automatizzate di dosaggio di liquidi di altri marchi
Puntali per:
- Sistemi universali Qiagen
- Sistemi per dispositivi molecolari
- Stazioni di lavoro per dosaggio di liquidi Caliper/Zymark
- Sistemi di pipettaggio BioTek
- Piattaforme automatizzate Thermo Scientific per dosaggio di liquidi