Ohaus
Ohaus offre un'ampia gamma di bilance per l'uso in ambienti industriali che variano da modelli compatti, facili da usare e per applicazioni in campo alimentare (con conformità HACCP) a modelli modulari, a elevata capacità, di livello avanzato per applicazioni particolari, come il conteggio delle parti, la pesatura di controllo e altro ancora.
Ranger® 7000
Semplificazione delle più complesse applicazioni industriali.
- Dieci modalità applicative avanzate per applicazioni complesse, possibilità di controllare dispositivi periferici e/o una piattaforma per bilancia con il kit opzionale
- Risultati rapidi e accurati grazie al tempo di stabilizzazione di 1 secondo e a una risoluzione del display fino a 75000 d o 350000 d
- Bilancia modulare con involucro in metallo fuso IP 54 e indicatore di metallo a tenuta per garantire una lunga durata
- Capacità (gamma): da 3 a 60 kg; leggibilità (gamma) da 0,01 a 10 g.