Sistemi di pipettaggio manuale
Presentazione delle nuove pipette Finnpipette F1 e F1-ClipTip
La ricerca dell'eccellenza nell'ambito del pipettaggio ha fatto enormi passi avanti, grazie ai vostri preziosi feedback. Ciascun suggerimento si è tradotto in funzioni chiave che rendono più sicuro il lavoro di laboratorio.
  • Silenziamento semplice del volume con forze inferiori di oltre il 50% rispetto ai modelli precedenti
  • Una manopola di regolazione del volume antiscivolo e strip per una presa migliore
  • Le minori forze necessarie per il pipettaggio riducono ulteriormente il rischio di lesioni da sforzi ripetitivi (RSI, Repetitive Stress Injury) senza compromettere i risultati.
Prestazioni eccezionali e comfort, ridefiniti.
Sistemi di pipettaggio manuale ClipTip
Le pipette Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ rivoluzionano le operazioni quotidiane di pipettaggio grazie all'innovativa tecnologia di bloccaggio Thermo Scientific ClipTip, che garantisce una tenuta perfetta su tutti i canali con forze di inserimento ed espulsione ridotte del puntale. Dopo l'inserimento, i puntali vengono fissati in posizione e non si allentano né cadono, indipendentemente dalla pressione dell'applicazione.
Sistemi di pipettaggio manuale Finnpipette
Le pipette Thermo Scientific Finnpipette™ F1 offrono caratteristiche superiori in termini di ergonomia e prestazioni in un design leggero, combinato a basse forze di fissaggio ed espulsione del puntale. Interamente autoclavabili, le pipette Finnpipette F2 sono realizzate in materiali di alta qualità che garantiscono lunga durata anche nelle applicazioni più complesse. Una gamma completa di puntali per pipette Finntip™ Flex o Finntip tra cui scegliere i puntali per pipette più adatti.