Videocamere
Avantor offre la più ampia scelta di telecamere sul mercato. Queste soddisfano le esigenze della maggior parte delle applicazioni dei clienti e dei segmenti di mercato. Se stai cercando un microscopio "all in one", dai un'occhiata ai microscopi digitali con telecamera integrata.
Come scegliere!
Poiché Avantor offre una gamma così ampia di telecamere, troverai un selettore che ti aiuterà a trovare quella giusta per te. Il selettore ti dà le seguenti possibilità di scelta:
tipo di sensore - misura del sensore - a colori o monocromo - risoluzione - connessione (USB o HDMI o altro) - applicazione.
Telecamere USB e telecamere per applicazioni a fluorescenza
Le telecamere USB sono quelle usate più di frequente. Sono ideali per usi generici e per la vista di fascia alta. Le telecamere USB richiedono un software per analisi estesa di immagini che può essere su un CD o scaricato dal sito web.
Modelli disponibili da 3 a 20 MP
Telecamere HDMI
Le telecamere HDMI possono essere impostate direttamente dal dispositivo utilizzando un mouse (di norma fornito) per selezionare i parametri preferiti.
Alcuni modelli possono essere utilizzati con un software (via connessione USB al PC). Con le telecamere HDMI puoi mostrare immagini e video su un proiettore o un monitor esterno.
Da 2MP a 6MP
Telecamere Wifi e per tablet
Le telecamere per tablet hanno un'applicazione sull'iPad o possono utilizzare un software applicativo in base al tipo di telecamera. È facile condividere le immagini. Nessun PC necessario. Ideali per l'analisi base delle immagini.
Modelli 5 MP.
Telecamere oculari
Per applicazioni di base, possono essere facilmente aggiunte al microscopio quando non si ha un tubo fotografico o un microscopio trinoculare.