Armadi di sicurezza e per stoccaggio
Armadi per liquidi infiammabili
Il principale obiettivo di un armadio di sicurezza in termini di protezione è quello di proteggere, in maniera affidabile, le sostanze infiammabili da aumenti di temperatura critici (180K) in caso di incendio, per un periodo di tempo definito. Se la temperatura supera i 180K, possono verificarsi esplosioni, dal momento che molte sostanze chimiche infiammabili iniziano a raggiungere il punto di autoignizione. Pertanto, gli armadi di sicurezza per i liquidi infiammabili sono importanti al fine di:
- Evitare esplosioni che accelerano la propagazione delle fiamme
- Fornire al personale un tempo di evacuazione sufficiente
- Fornire alle squadre di soccorso un tempo sufficiente per intervenire
Solo gli armadi tipo 90 (90 minuti di resistenza al fuoco) conformi alla norma EN 14470-1 offrono il massimo livello di sicurezza.
Armadi per acidi e alcali
Armadio speciale per lo stoccaggio sicuro di materiali corrosivi pericolosi, soprattutto acidi e alcali. Non idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili.
Armadio per prodotti chimici
Armadio sicuro e omologato per lo stoccaggio di prodotti chimici, materiali tossici e altre sostanze da proteggere nei laboratori. Non idoneo per lo stoccaggio di liquidi infiammabili.
Armadio per bombole del gas
Massima sicurezza durante le operazioni di stoccaggio, rifornimento e prelievo di bombole del gas in ambienti chiusi, in conformità con la norma EN 14470-2
- Armadi per bombole del gas tipo G90 resistenti al fuoco (per 90 minuti)
- Armadi per bombole del gas tipo G30 resistenti al fuoco (per 30 minuti)