Cappe chimiche senza condotto
Le cappe chimiche a filtrazione senza raccordo sono una valida alternativa alle cappe chimiche standard quando non è possibile integrare un circuito di estrazione dall'interno all'esterno. Queste cappe chimiche sono dotate di una tecnologia di filtrazione specifica per il prodotto manipolato.
Ideate per la protezione dell'operatore e dell'ambiente
- Una soluzione versatile e adattabile
Tecnologia Flex™: colonna di filtrazione modulare regolabile in base all'operatore e all'ambiente. Solidi e liquidi, singolarmente o contemporaneamente. - Una soluzione economicamente vantaggiosa
Consumo energetico estremamente ridotto
Installazione e trasferimento facili, disponibilità immediata
Riducono i costi di gestione, dell'infrastruttura e di impostazione - Una soluzione sicura
Conformi allo standard NF X 15-211 : 2009 e testate in base allo standard ASHRAE 110 : 1995
ESP® – Erlab Safety Program: una soluzione di lunga durata per la protezione dell'operatore - Una soluzione a basso impatto ambientale
Senza emissioni di sostanze inquinanti dannose nell'atmosfera