Protezione degli occhi e del viso
Dalla semplice protezione degli occhi alle visiere protettive che coprono tutto il viso, VWR dispone dei prodotti necessari per la sicurezza di tutti gli operatori a tutela della protezione personale sul lavoro.
Questo tipo di dispositivo di protezione individuale è realizzato per proteggere gli occhi dal contatto con qualsiasi fattore dannoso o pericoloso.
Alcuni esempi di questi fattori:
- Impatto (ad esempio, frammenti di corpi solidi)
- Radiazioni ottiche (ad esempio, radiazioni correlate a processi di saldatura, riflessi solari, radiazioni laser), radiazioni UV sul posto di lavoro e per la salute
- Polveri e gas (ad esempio, polvere di carbone, fumi di saldatura o aerosol di sostanze chimiche nocive)
- Gocce e schizzi di liquidi (ad esempio, schizzi durante il versamento di prodotti chimici)
- Metalli fusi e corpi solidi caldi (ad esempio, schegge di metalli fusi nei processi metallurgici)
- Archi elettrici (ad esempio, nel corso di lavori con l'alta tensione)