Colorazione
Gli elementi cellulari spesso hanno indici di rifrazione diversi che possono essere utilizzati per permettere un'identificazione parziale tramite varie forme di microscopia. Tuttavia, per poter eseguire uno studio dettagliato e per preparazioni permanenti devono essere eseguite necessariamente procedure di colorazione.
I nostri coloranti biologici sono preparati, se possibile, da tinture Certstain®, prodotte in conformità con specifiche rigorose ideate appositamente a tale scopo e soggette a rigide procedure di garanzia della qualità che riflettono i principali metodi di utilizzo. Queste tinture sono classificate in due gruppi: sintetiche, il gruppo notevolmente più ampio, e naturali. Tuttavia, alcuni dei coloranti biologici più importanti, ad esempio l'ematossilina e il carminio, appartengono al gruppo dei coloranti naturali. L'ematossilina e l'eosina sono i coloranti istologici di utilizzo più ampio. Tali coloranti sono così ampiamente utilizzati poiché consentono di mostrare in modo chiaro un numero estremamente elevato di strutture del tessuto, sono ampiamente applicabili a tessuti provenienti da siti diversi e preparati in modi diversi e consentono un confronto facile.
Selezione prodotti
Supporto per colorazione
Ideale per la colorazione su banco di più vetrini contemporaneamente...
Vetreria per colorazione
Numerosi reparti utilizzano strumenti per colorazione automatizzati, ma occorre sempre colorare i campioni clinici singolarmente o in batch...
Coloranti e tinture
Il portafoglio VWR comprende ampie gamme di coloranti e tinture BDH Prolabo e Merck...