Bottiglie da laboratorio DURAN®
Il processo evolutivo di DURAN® è, come tutti gli altri, caratterizzato da diversificazione e ramificazione. Al suo centro vi è la bottiglia da laboratorio originale GL 45, realizzata in vetro borosilicato 3.3, con scale graduate facili da leggere e un ampio campo di etichettatura per una facile marcatura, in ceramica bianca applicata a fuoco, altamente resistente.
Il vetro borosilicato 3.3 è un materiale affascinante che offre infinite possibilità di progettazione. Altissima resistenza chimica, comportamento virtualmente inerte, trasparenza, alta temperatura di utilizzo, minima dilatazione termica, e la risultante alta resistenza a shock termico, sono le sue proprietà più rilevanti.
Sin dall’introduzione della bottiglia da laboratorio GL 45 nel 1972, le bottiglie DURAN® sono state oggetto di costante sviluppo e miglioramento. Ora è disponibile un’ampia gamma di prodotti e sistemi di alta qualità. Numerose varianti, e l’attrezzatura originale completa di DURAN®, consentono applicazioni pressoché illimitate.
Bottiglie per reagenti tradizionali DURAN®
Le bottiglie originali sono un classico da laboratorio - in vetro DURAN® .
Originali - Bottiglie DURAN® GL 45
Il gold standard delle bottiglie da laboratorio multifunzionali realizzate in vetro borosilicato 3.3 ad alta purezza.
Intelligenti - DURAN® YOUTILITY
Pur mantenendo le caratteristiche migliori della bottiglia originale, queste bottiglie da laboratorio di prossima generazione offrono caratteristiche migliorate, maggiore sicurezza per l’utente e componenti migliorati.
Puri - DURAN® PURE
Una gamma di bottiglie e tappi di alta qualità sviluppate per le esigenze dell’industria farmaceutica.
Inclinabili - DURAN® TILT
I flaconi intelligenti e riutilizzabili per la preparazione dei terreni per colture cellulari.
Salvaspazio - DURAN® SQUARE
Una confezione chiusa ed efficiente è il vantaggio di questa forma salvaspazio.
Estese - DURAN® GLS 80®
Tutte le caratteristiche delle bottiglie originali GL 45 DURAN® , con in più i vantaggi di un collo più ampio.
Con isolamento - DURAN® a doppia parete
Un involucro di vetro esterno permette di riscaldare o raffreddare opportunamente il contenuto senza il rischio di contaminazione crociata.
Protettivo - DURAN® protect
Un rivestimento di sicurezza esterno in plastica protegge sia l’utente sia il contenuto contro le rotture.
Più resistenti - DURAN® pressure plus+
Una bottiglia particolarmente resistente che offre un'opzione più sicura nelle applicazioni di laboratorio sotto vuoto o a pressione moderata.
Vorticizzate - DURAN® con deflettori
La bottiglia fondamentale per una miscelazione ad alta efficienza grazie al vortice d'aria generato dai deflettori, combinato con i vantaggi della bottiglia GLS 80® a collo largo.
Protezione dai raggi UV - DURAN® ambrato
L’aggiunta di uno strato esterno fuso di ambra assicura la protezione del contenuto contro gli effetti della fotodegradazione.