Soluzioni più verdi per gli ambienti controllati
La clean room è intrinsecamente un ambiente impegnativo per essere consapevoli dell'ambiente. Usiamo molta energia e facciamo affidamento su articoli monouso e su confezionamenti aggiuntivi per ridurre il rischio di eventi di contaminazione. È anche difficile fare dei cambiamenti quando gli articoli sono scritti in SOP o richiederebbero uno sforzo di rivalidazione per cambiare. Ci sono comunque un certo numero di nuove innovazioni che stanno arrivando sul mercato dove si tiene conto dell'impatto ambientale, e ogni passo verso la riduzione della nostra impronta di carbonio, sia che si tratti di usare meno o acquistare prodotti migliori, è un passo nella giusta direzione.
Panni per clean room
Contec Refibe
Salviette per clean room in poliestere 100% lavorate a maglia e lavate, non sterili e sterili, realizzate con bottiglie d'acqua di plastica riciclate al 100%. Ogni confezione di salviette impedisce che 35 e più bottiglie finiscano in discarica
Texwipe Revolve
Salviette asciutte o preumidificate, coprimocio e tamponi, disponibili sterili e non sterili. Prodotte con filato di poliestere post-consumo (rPET) realizzate riciclando bottiglie d’acqua di plastica
Panni Oxivir di Diversey
L'ingrediente attivo, il perossido di idrogeno, si scompone in acqua e O2 ecologici. I panni e le fiale sono riciclabili.
Articoli di cancelleria e confezionamento per clean room
Carta per clean room Purelmage VWR
Riciclabile, poiché non contiene rivestimento in lattice ed è dotata di ....
Carta per clean room EcoBond
Una versione riciclabile di carta per clean room BCR®. EcoBond® è realizzata in cellulosa ed è raccomandata per l’utilizzo in ISO Classe da 3 a 7.
Pavimenti e tappetini
Tappetini EnviroTack VWR Purstep
Contengono materiale vegetale rinnovabile, senza OGM, che riduce le emissioni di CO2 Realizzati con il 20% di resina bioibrida appositamente progettata. I tappetini adesivi sono anche riciclabili dopo l’uso
Pulitore intelligente per suole
Elimina la necessità di tappetini appiccicosi o copriscarpe, quindi meno rifiuti monouso Semplice da installare, facile da pulire, alta rimozione delle particelle
Detergente Novaclean Micronova
Riciclabile e sicuro per la salute dell'uomo e dell'ambiente