Cphnano
Aggiorna ed espandi le funzionalità del tuo spettrofotometro! Con Cphnano analisi digitale e UV/Vis di nuova generazione per il laboratorio 4.0.
Le NanoCuvettes™ sbloccano il pieno potenziale di uno spettrofotometro e SpectroWorks™ ottimizza e automatizza il flusso di lavoro della strumentazione UV/Vis.
Grazie alla possibilità di misurare l’indice di rifrazione senza etichette, è possibile migliorare sia la portata che la qualità delle analisi.
Con le NanoCuvette™ One e S hai tutte le caratteristiche di base delle cuvette, ma ora non hai bisogno di un microvolume, di un rifrattometro o di uno strumento DLS. Puoi effettuare efficaci concentrazioni di proteine per la R&S e la cinetica enzimatica senza etichette o cromofori, e con la NanoCuvette™ S è ora possibile effettuare anche la quantificazione spettrofotometrica delle dimensioni di particelle/cellule e l’analisi della concentrazione.
Grazie alla potenza delle nanotecnologie e all’analisi dei dati nel cloud, è possibile ottenere risultati più rapidi e accurati in laboratorio, riducendo contemporaneamente gli investimenti iniziali.
La digitalizzazione del flusso di lavoro aiuta anche a semi-automatizzare le analisi CQ di routine, riducendo al minimo lo sforzo necessario per acquisire e trasferire i dati.
Se desideri essere contattato per un preventivo, una demo o al telefono, compila il modulo web.
SpectroLinkTM - digitalizzare il flusso di lavoro UV/Vis
SpectroLink™ si collega allo spettrofotometro per acquisire, analizzare ed estrarre i risultati in un unico semplice flusso di lavoro tramite la piattaforma online SpectroWorks™. Trasmetti e analizza i dati dello spettro in tempo reale su un computer, un tablet o un telefono cellulare. SpectroLink™ è il ponte digitale tra lo spettrofotometro e l’elaborazione dei dati, che consente di concentrarsi sul lavoro invece che su driver e software.
Informazioni aggiuntive
SpectroWorks™ - semplifica il flusso di lavoro UV/Vis e risparmia ore di lavoro in laboratorio.
SpectroWorks™ semplifica il flusso di lavoro dello spettrofotometro con un processo in tre fasi che consente di acquisire, analizzare ed estrarre rapidamente i risultati. Include simulazioni della luce dello strumento per migliorare le prestazioni e facilitare la condivisione dei dati con fogli di calcolo, notebook di laboratorio elettronici, python ecc. SpectroWorks™ è una piattaforma “drag and drop”, facile da usare su tutti gli strumenti UV/Vis. Con SpectroWorks™ si ottengono risultati con un solo clic in pochi minuti, in modo da potersi concentrare sul lavoro da svolgere. Dopo l’analisi, è possibile esportare i risultati in formato di foglio di calcolo o utilizzare le chiavi API per interfacciarsi con altre piattaforme.
Informazioni aggiuntive
NanoCuvette™ One - quantificazione e cinetica di proteine, enzimi e carboidrati
Con la NanoCuvette™ One è possibile analizzare campioni più piccoli e un’ampia gamma di concentrazioni di composti non assorbenti. Espande le capacità del tuo spettrofotometro e ti permette di eseguire la classica spettroscopia di assorbanza e senza etichette attraverso misure dell'indice di rifrazione. Ora non hai più bisogno di uno strumento a microvolume o di un rifrattometro elettronico, perché con le NanoCuvettes™ puoi eseguire efficaci concentrazioni di proteine per la R&S e la cinetica enzimatica senza etichette o cromofori.
Informazioni aggiuntive
Analisi granulometrica facile, veloce e affidabile con NanoCuvette™ S
Una delle sfide degli strumenti specialistici è la calibrazione e la manutenzione continua per garantire un’elevata affidabilità della quantificazione delle dimensioni. Le NanoCuvettes™ hanno una calibrazione individuale fin dalla produzione e, tramite il software SpectroWorks™, calibrano automaticamente le misure per garantire un’acquisizione dei dati altamente affidabile.
Gli strumenti per l’analisi granulometrica (PSA) dipendono per lo più dalla dispersione dinamica della luce, che presenta un problema intrinseco con ampi intervalli dinamici a causa del mascheramento delle particelle di grandi dimensioni. In questo caso NanoCuvette™ S, insieme a SpectroWorks™, utilizza una combinazione di spargimento Mie e Rayleigh, utilizzando un doppio approccio che consente di ottenere una maggiore precisione e riproducibilità in un ampio intervallo dinamico.
In alternativa, si potrebbe subappaltare la quantificazione del PSA, che spesso richiede settimane prima di ottenere le stesse informazioni che si possono ottenere in poche ore utilizzando la NanoCuvette™ S.
Gli strumenti tradizionali per il PSA possono costare fino a 100.000 euro e la quantificazione del PSA in subappalto può costare circa 2.000 euro per ogni campione, un affare costoso. Con una frazione del costo è possibile utilizzare l’attuale infrastruttura spettrofotometrica a prezzi inferiori a 10 euro per campione.