Guida alla SPE
Preparazione dei campioni
Fintanto che gli scienziati analizzeranno composti, sarà necessario preparare i campioni per estrarne e purificarne i componenti.
La tecnologia odierna per la preparazione dei campioni, l'estrazione in fase solida (SPE), si basa sui principi della cromatografia e offre maggiore velocità, minor consumo di solventi pericolosi ed esposizione ad essi nonché una migliore riproducibilità della separazione rispetto ad altri metodi chimici per via umida, come l'estrazione liquido/liquido.
Scopo della preparazione dei campioni
Pulizia del campione -Necessaria per eliminare le impurità e/o isolare il componente interessato dalla matrice. Ciò contribuisce ad aumentare la durata della colonna analitica, previene la contaminazione delle apparecchiature, proteggendo così la strumentazione costosa.
Concentrazione del campione -Raggiungere i limiti di rilevamento dell’apparecchiatura analitica. La preparazione dei campioni in modo selettivo concentra i componenti interessati prima dell'analisi.
Colonne a base di polimero
Queste particelle di resina sono dotate di un'ampia area di superficie e sono estremamente rigide e stabili nell'intervallo di pH 1-14, inoltre sono bagnabili in acqua e non influenzate dall’essiccazione dell'assorbente. Le colonne sono disponibili in modelli idrofobici, idrofili e a scambio ionico, adatte quando vengono utilizzati metodi di rilevamento avanzati.
Colonne a base di silice
I sorbenti a base di silice per SPE forniscono estrazioni prevedibili e coerenti per sottoinsiemi separati di una vasta gamma di tipi di campioni. Per l'estrazione di composti da matrici più complesse possono essere utilizzati sorbenti a modalità mista.
Per eseguire l'estrazione in fase solida, è necessario un collettore come questo. Include: 1 camera a depressione in vetro, 1 coperchio in nylon con connettori con raccordo Luer e 1 guarnizione in polietilene, 24 singoli rubinetti a controllo di flusso in polipropilene, 24 aghi in acciaio inox, 1 rack di raccolta dei campioni con 3 montanti di supporto, 3 ripiani regolabili in altezza, 9 clip di supporto per ripiani, 1 gruppo controller in polipropilene/vacuometro, 1 foglio di istruzioni.