Stampa…
Orion™ Pro Star PC215 pH/Ion/Conductivity Bench Meters
Fornitore: Thermo Orion
PSTAR2150 PSTAR2155 PSTAR2156
662-2518EA 1265 EUR
662-2518 662-2519 662-2520
Orion™ Pro Star PC215 pH/Ion/Conductivity Bench Meters
Misuratori elettrochimici pHmetri
The Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion and conductivity bench meter is designed to provide accurate, reliable electrochemistry testing. Featuring an intuitive interface, enhanced data reporting and robust functionality, the Orion™ Pro Star PC215 meter delivers advanced performance in a modern and simplified package.
  • Large 7" high-resolution colour display
  • Responsive capacitive touchscreen operable with gloves
  • Angled display to help ensure ergonomic viewing
  • Streamlined, easy to operate user interface
  • Vertical meter orientation helps optimise
More Product Information
New Product
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
pH - range −2,000 - +20,000
pH - risoluzione 0,1, 0,01 or 0,001
pH - accuratezza ±0,002
pH - calibrazione 1 - 5 points
mV - range –2000,0 - +2000,0 mV (mV/ORP)
mV - risoluzione 0,1 mV (mV/ORP)
mV - accuratezza ±0,2 mV or ±0,05% of the reading, whichever is greater (mV/ORP)
mV - calibrazione 1 point (mV/ORP)
ISE - gamma 0,0001 - 19999 (ion)
ISE risoluzione 0,0001 minimum, 1 - 5 digits (ion)
ISE accuratezza ±0,2 mV or ±0,05 % of the reading, whichever is greater (ion)
ISE calibrazione 1 - 5 points (ion)
Intervallo di conducibilità 0,010 μS/cm - 3000 mS/cm
Risoluzione della conducibilità 0,001 µS/cm minimum, auto-ranging, up to 4 digits
Precisione della conducibilità ±0,5% reading
Calibrazione della conducibilità 1 - 5 points
Resistività - range 1,0 Ω - 100,0 MΩ
Resistività - accuratezza ±0,5% reading
Risoluzione della resistività 0,1 Ω minimum, auto-ranging
Salinità - range 0,010 - 80,00 ppt; 0,01 - 42,00 PSU; or 0,01 - 400,0% NaCl
Salinità - risoluzione 0,001 ppt minimum; 0,01 PSU minimum; or 0,01 % NaCl minimum, auto-ranging
Salinità - accuratezza ±0,5% reading
TDS - risoluzione 0,010 ppm - 500,0 ppt (TDS fac-r of 1,00),0,001 ppm or mg/L minimum, auto-ranging, up to 4 digits
TDS - risoluzione 0,010 ppm - 500,0 ppt (TDS fac-r of 1,00),0,001 ppm or mg/L minimum, auto-ranging, up to 4 digits
TDS - accuratezza ±0,5% reading
Range di temperatura −30,0...+130,0 °C
Risoluzione della temperatura 0,1 °C
Accuratezza della temperatura ±0,3 °C
Calibrazione della temperatura 1 or 2 points
Display 7” high resolution colour graphic LCD
Datalog - funzione di registrazione 10000 data sets with time and date
Protezione IP IP 54
Dimensioni 218,9×153,2×91,33 mm
Uscite 1 USB-A port for USB flash drive; 1 export port for computer or compact ink printer
Ingresso Channel 1: BNC, 8-pin MiniDIN (ATC), reference pin-tip; Channel 2: 8-pin MiniDIN (electrode inputs)
N. di canali 2
Parametro Channel 1: pH, mV, ORP or ion concentration with temperature; channel 2: conductivity, TDS, salinity or resistivity with temperature
Calibrazione 20 per parameter with time and date (calibration log)
Peso 1 kg