Stampa…
TriLink® 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate
Fornitore: TriLink BioTechnologies
N-1018-10 N-1018-1 N-1018-5
SOLUN-1018-10EA 186 EUR
SOLUN-1018-10 SOLUN-1018-1 SOLUN-1018-5
TriLink® 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate
Reagenti per acidi nucleici Nucleotide
  • Grade: RUO
Attenzione: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.