Stampa…
Piastra Contact
Fornitore: Greiner Bio-One
629161_600 629180_600
391-3260EA 286 EUR
391-3260 391-0258
Piastra Contact
Piastre per colture Piastre Petri
In PS trasparente incolore. Le capsule da contatto vengono utilizzate per il monitoraggio dell'igiene, tra cui il rilevamento di microrganismi e l'analisi dell'efficacia di pulizia e disinfezione su superfici piane mediante colture a contatto. L'analisi della conta e delle specie di germi sulle superfici costituisce un fattore di primaria importanza per il rilevamento e l'identificazione di possibili sorgenti di contaminazione, specialmente nelle industrie farmaceutiche e alimentari.
  • Sterilizzati con raggi gamma
  • Opzioni con sfiato e senza sfiato